Merck
484237
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Szinonimák:
DOWANOL® DPnB
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
sűrűség
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)