Merck
449393
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) hexyl ether
95%
Szinonimák:
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol, C6E2, Hexyldiglycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.28
Beilstein:
1743959
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.4381 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
253.4 °F
Lobbanási pont (C)
123 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 21(6), 449-460 (2001-12-18)
Diethylene glycol monohexyl ether (DEGHE; CAS no. 112-59-4), an industrial chemical, was investigated for the potential to produce genotoxic effects using three in vitro and two in vivo tests. No mutagenic activity occurred in either the absence or presence of
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 29(5), 361-366 (1987-10-01)
Ethylene glycol monohexyl ether (EGHE) and diethylene glycol monohexyl ether (DGHE) are glycol ethers used as industrial solvents and coating materials, and whose acute handling hazards were investigated. Acute peroral LD50 values in the rat were for EGHE 1.67 ml/kg