Fontos dokumentumok
1.16205
Supelco
Diethanolamine
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Diethanolamine, ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
About This Item
Lineáris képlet:
NH(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-868-0
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
269-270 °C/1013 hPa
gőznyomás:
<0.01 hPa ( 25 °C)
gőznyomás
<0.01 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
365-370 °C
hatékonyság
676 mg/kg LD50, oral (Rat)
8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.1-10.6 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.25% Water (Karl Fischer)
≤0.3% Ethanolamine (GC)
≤0.3% Triethanolamine (GC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.005%
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 176 °C
sűrűség
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Analízis megjegyzés
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 26 - 28 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Ethanolamine (GC): ≤ 0.3 %
Triethanolamine (GC): ≤ 0.3 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.25 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.