Fontos dokumentumok
47427-U
Supelco
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix
2000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 524.1,524.2
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be utilized for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) in drinking water. The pre-requisite of EPA 524.2 method is the use of gas chromatography with a selective detector, gas chromatography/mass spectrometry or high performance liquid chromatography.
Alkalmazás
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be used as an analytical standard to quantify volatile organic compound (VOC) analytes in indoor, outdoor, and occupational environments by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Leírás
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    tert-Butyl methyl ether
    Carbon disulfide
    Chloroacetonitrile
    1-Chlorobutane
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    Diethyl ether
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl acrylate
    Methyl methacrylate
    Nitrobenzene
    2-Nitropropane
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Tetrahydrofuran
    Összes mutatása (18)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diffusive uptake rates of volatile organic compounds on standard ATD tubes for environmental and workplace applications
Jia C and Fu X
Chemosphere, 4(4), 87-87 (2017)