Fontos dokumentumok
8.01791
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
for synthesis
Szinonimák:
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-628-5
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
132 °C/1013 hPa
gőznyomás:
12 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
12 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
590 °C
hatékonyság
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.3-11 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 27 °C
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chlorobenzeneis a colorless and flammable aromatic compound. In various industries,chlorobenzene is primarily used as a solvent, a degreasing agent, and as achemical intermediate.
Alkalmazás
Chlorobenzene is used as a solvent:
  • In the preparation of polyurethane-isophorone diisocyanate microcapsules by interfacial polymerization of polyurethane prepolymer.
  • To prepare new donor molecule LGC-D073 for organic solar cells which consist of a core (carbazole), a π-linker (DPP), andan end unit rhodanine.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F
Lobbanási pont (C)
27 °C
Preparation of polyurethane microcapsules with different polyols component for encapsulation of isophorone diisocyanate healing agent
Kardar P
Progress in Organic Coatings, 89, 271-276 (2015)
Carbazole and rhodanine based donor molecule with improved processability for high performance organic photovoltaics
Nho S, et al.
Dyes and Pigments, 151, 272-278 (2018)