Fontos dokumentumok
24216
Chloroform
contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
Szinonimák:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99-99.4% (GC)
form
liquid
minőség
meets analytical specification of BP
tartalmaz
ethanol as stabilizer
szennyeződések
related substances, complies (GC)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.05% water (Karl Fischer)
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60-62 °C
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.479-1.489 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
chloride (Cl-): in accordance
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash