CLS9950215
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 15 mL
Szinonimák:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass
conical bottom tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
kiszerelés
pack of 125
gyártó/kereskedő neve
Corning 99502-15
Paraméterek
3000 × g max. RCF
kapacitás
15 mL
centrifugacső H × külső átmérő
126 mm × 17 mm
szín
clear
szerelvény
15-415 thread
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)