Fontos dokumentumok
700268P
Avanti
Glycolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide, Lithocholylglycine, N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H43NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
433.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700268P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)