Merck
W200204
Sigma-Aldrich
Acetal
≥98%, FG
Szinonimák:
Acetaldehyde diethyl acetal, 1,1-Diethoxyethane, Acetal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
FEMA-szám:
2002
Beilstein:
1098310
EC-szám:
Európai Tanács szám:
35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
6.001
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; ethereal; vegetable; earthy; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
20 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 8 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
446 °F
robbanási határérték
10.4 %
törésmutató
n20/D 1.379-1.383 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; ethereal; vegetable; earthy; sweet
SMILES string
CCOC(C)OCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Acetal is a volatile flavor compound mainly found in grapefruit essence, Durio zibethinus fruit pulp and grape pomace distillate.
Alkalmazás
  • Synthesis of Diverse Allyl Sulfone Derivatives via Sequential Hydroalkoxylation of 1,3-Enynes.: This paper details a method for synthesizing allyl sulfone derivatives, which are valuable in various chemical manufacturing processes, through the controlled reaction of acetals (Kumar and Shah, 2024).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
<68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
< 20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analysis of volatile flavor constituents from grapefruit essence.
Moshonas MG & Shaw PE
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(1), 119-120 (1971)
Volatile constituents and fatty acid composition of lipids in Durio zibethinus.
Moser R, et al.
Phytochemistry, 19(1), 79-81 (1980)
Fast determination of principal volatile compounds in distilled spirits.
Lopez-Vazquez C, et al.
Food Control, 21(11), 1436-1441 (2010)
Geelsu Hwang et al.
Biofouling, 30(9), 1079-1091 (2014-10-31)
Well-established biofilms formed by Streptococcus mutans via exopolysaccharide matrix synthesis are firmly attached to tooth surfaces. Enhanced understanding of the physical properties of mature biofilms may lead to improved approaches to detaching or disassembling these highly organized and adhesive structures.
A J Cappadoro et al.
Animal reproduction science, 158, 104-108 (2015-05-30)
The purpose of this study was to develop a new injection-molded intravaginal insert manufactured from ethylene-vinyl acetate containing progesterone for a 7-day insertion period in cattle. The manufacturing process resulted in a reduction in the residual drug compared to the