Fontos dokumentumok
8.00004
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
200-836-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1006 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
140 °C
robbanási határérték
4-57 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -20 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
Alkalmazás
Acetaldehyde is used as a raw material to synthesis acetal(1,1-dimetoxyethane) using Smopex 101 fibres catalyst.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-38.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-38.89 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Acetaldehyde dimethylacetal synthesis with Smopex 101 fibres as catalyst/adsorbent
Gandi GK, et al.
Chemical Engineering Science, 62(4), 907-918 (2007)
Acetaldehyde
Hagemeyer, HJ
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2014)