Fontos dokumentumok
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
Szinonimák:
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
205-268-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
mp
127-130 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2