Merck
288373
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-methylbenzothiazole
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C8H8N2S/c1-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZWTXWPRWRLHIL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The anti-tetanus activity of 2-amino-6-methylbenzothiazole, a muscle relactant, was studied.
Alkalmazás
2-Amino-6-methylbenzothiazole was used in the preparation of 2-[(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-N-[2-(substituted phenyl/furan-2-yl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]nicotinamides.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Navin B Patel et al.
Scientia pharmaceutica, 78(4), 753-765 (2010-12-24)
The title compounds 6aâj, 2-[(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-N-[2-(substituted phenyl/furan-2-yl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]nicotinamides, were prepared from 2-chloropyridine-3-carboxylic acid (1) and 2-amino-6-methyl-benzothiazole (2) by known methods. All the compounds have been established by IR, (1)H NMR, (13)C NMR and elemental analyses. The in vitro antimicrobial screening of the
R A WEBSTER
British journal of pharmacology and chemotherapy, 17, 507-518 (1961-12-01)
The anti-tetanus activity of a number of phenothiazine derivatives and other centrally acting muscle relaxants, such as mephenesin, dicyclopropyl ketoxime, 2-amino-6-methylbenzothiazole and meprobamate, has been determined in rabbits with experimental local tetanus. Structure-activity relationships were obtained for the phenothiazine derivatives