Fontos dokumentumok
642436
2-Hydrazinobenzothiazole
97%
Szinonimák:
Benzothiazol-2-yl-hydrazine
Teszt
97%
Forma
solid
mp
198-202 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydrazine
SMILES string
NNc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-10-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYSUYJCLUODSLN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?