Merck
750786
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-hydroxybenzothiazole
95%
Szinonimák:
2-Amino-6-benzothiazolol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 6-Hydroxybenzothiazol-2-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6N2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Teszt
95%
Forma
solid
mp
243-250 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2ccc(O)cc2s1
InChI
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLNVTNUTGNBNBY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)