Fontos dokumentumok
428116
Polypropylene
Isotactic, average Mw ~12,000, average Mn ~5,000
Szinonimák:
PP
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
pellets
molekulatömeg
average Mn ~5,000
average Mw ~12,000
viszkozitás
6.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
mp
157 °C
savszám
<0.05 mg KOH/g
átmeneti hőmérséklet
softening point 163 °C (ring and ball, ASTM E 28)
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)