Merck
403105
Sigma-Aldrich
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 8 mol %
Szinonimák:
PHBV
About This Item
Lineáris képlet:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
8 mol% is approximately 9 wt%.
Minőségi szint
összetétel
PHV content, 8 mol %
SMILES string
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate): Enhancement Strategies for Advanced Applications: Review on enhancing PHBV for advanced applications, discussing various strategies for improving its properties (Rivera-Briso & Serrano-Aroca, 2018).
  • In vitro characterization and nuclear delivery of poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)(PHBV) based nanoparticles: Preparation and study of PHBV nanocapsules for penetration into human osteosarcoma and L929 cells (Şahin, 2015).
Tulajdonságok és előnyök
Biodegradable polymer
Elkészítési megjegyzés
Produced via a controlled fermentation process using microoroganisms.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)