Fontos dokumentumok
1.01948
Supelco
Bromine
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Bromine
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
231-778-1
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
233 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
oldhatóság
35 g/L
sűrűség
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Alkalmazás
Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay≥ 99.5 %Chlorine (Cl)≤ 500 ppmIodine (I)≤ 10 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 2 ppmSulfur compounds (as SO4)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 0.050 ppmBa (Barium)≤ 0.100 ppmBe (Beryllium)≤ 0.020 ppmBi (Bismuth)≤ 0.100 ppmCa (Calcium)≤ 0.200 ppmCd (Cadmium)≤ 0.050 ppmCo (Cobalt)≤ 0.020 ppmCr (Chromium)≤ 0.050 ppmCu (Copper)≤ 0.100 ppmFe (Iron)≤ 0.500 ppmGe (Germanium)≤ 0.050 ppmK (Potassium)≤ 0.100 ppmLi (Lithium)≤ 0.020 ppmMg (Magnesium)≤ 0.500 ppmMn (Manganese)≤ 0.020 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.020 ppmNa (Sodium)≤ 0.500 ppmNi (Nickel)≤ 0.020 ppmSr (Strontium)≤ 0.020 ppmTi (Titanium)≤ 0.100 ppmTl (Thallium)≤ 0.050 ppmV (Vanadium)≤ 0.050 ppmZn (Zinc)≤ 0.100 ppmZr (Zirconium)≤ 0.100 ppmOrganic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 50 ppmDensity (d 20/20): about 3.1 g/cm³
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2