Merck
SIK2117-10
Sigma-Aldrich
1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid - H4EBTC
≥97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H10O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥97%
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)