Fontos dokumentumok
257303
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
99%
Teszt
99%
Forma
powder
mp
195-197 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(C(CC(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To functionalize cotton fabric. BTCA-treated fabric shows improved anti-pilling, wrinkle resistance, and fire-retardant properties.
- To fabricate flexible, free-standing nanocellulose membranes. The cross-linking with BTCA improves water stability and ionic conductivity of membranes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?