Fontos dokumentumok
691348
Basolite® Z1200
produced by BASF
Szinonimák:
2-Methylimidazole zinc salt, ZIF-8
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by BASF
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
1300-1800 m2/g , Langmuir surf. area
részecskeméret
4.9 μm (D50)
térfogatsúly
0.35 g/cm3
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
CC1=NC=C[N-]1.CC2=NC=C[N-]2.[Zn+2]
InChI
1S/2C4H5N2.Zn/c2*1-4-5-2-3-6-4;/h2*2-3H,1H3;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFLKDEMTKSVIBK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Zinc imidazolate frameworks (ZIF)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.