Fontos dokumentumok
8.00218
Sigma-Aldrich
(-)-Quinic acid
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
(-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-072-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
pH
2.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
162.5 °C
oldhatóság
290 g/L (experimental)
sűrűség
1.64 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
670‑750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 160 °C
Melting range (upper value): ≤ 165 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -44.0 - -42.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1