Fontos dokumentumok
8.00661
Sigma-Aldrich
Pentadecanoic acid
for synthesis
Szinonimák:
Pentadecanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
213-693-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
powder
mp
51-53 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 113 °C
oldhatóság
insoluble 0.012 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup