Fontos dokumentumok
W433400
Pentadecanoic acid
99%
Szinonimák:
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
99%
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
waxy
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?