Merck
76555
Sigma-Aldrich
Pentadecanoyl chloride
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Pentadecanoic acid chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)13COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.84
Beilstein:
1773803
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.451
sűrűség
0.909 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)