Fontos dokumentumok
91446
Pentadecanoic acid
analytical standard
Szinonimák:
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
51-55 °C
Formátum
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?