Fontos dokumentumok
8.01556
Sigma-Aldrich
Isobutyraldehyde
for synthesis
Szinonimák:
Isobutyraldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
201-149-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
189 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
165 °C
hatékonyság
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.6-11.0 % (v/v)
bp
63-64.5 °C/1013 mbar
mp
-65.9 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -20 °C
sűrűség
0.79 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=CC(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 452 g/m3
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-11.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-24 °C - closed cup