Fontos dokumentumok
T2500100
Trimyristin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Glyceryl trimyristate, 1,2,3-Tritetradecanoylglycerol, Glycerol trimyristate, Trimyristin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trimyristin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
56-57 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-43(46)49-40-42(51-45(48)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)41-50-44(47)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h42H,4-41H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)