Fontos dokumentumok
8.06914
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
(R)-(-)-Mandelic acid, D-Mandelic acid, D-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
210-276-6
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
crystals
hatékonyság
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >190 °C
oldhatóság
soluble 109.8 g/L
térfogatsúly
670 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[C@H](c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -157.0 - -153.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1