Fontos dokumentumok
A44207
3-Aminobutanoic acid
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(±)-3-Aminobutyric acid, DL-3-Aminobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3-Aminobutanoic acid, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
189 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- N
- -aryl amino butanoic acids by Ullmann type aryl amination reaction with aryl halides.
- 3-amino butanoic acid methyl ester, which is used as a chemical intermediate to prepare substituted piperidinone via an ester-imine derivative of aminobutanoic acid.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?