Fontos dokumentumok
8.24476
Sigma-Aldrich
(-)-Shikimic acid
for synthesis
Szinonimák:
(-)-Shikimic acid, (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-334-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
crystals
mp
190 °C
sűrűség
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC1C(CC(=CC1O)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3