Fontos dokumentumok
8.18869
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Szinonimák:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
241-097-1
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
powder
mp
150-154 °C
térfogatsúly
510 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C(C(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3