Fontos dokumentumok
7710-OP
Millipore
Sodium Chloride
OmniPur® Grade, >=99.5%
Szinonimák:
Sodium chloride, NaCl, Halite
About This Item
Lineáris képlet:
NaCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Forma:
granular (Fine)
Minőségi szint
Forma
granular (Fine)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
mp
801 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Assay: ≥99.5%
Barium (Ba): ≤0.001%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: ≤0.005%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Insoluble matter: ≤0.005%
Iodide (I): ≤0.002%
pH of a 5% solution at 25°C: 5.5-7.5
Phosphatase: none detected
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Potassium (K): ≤0.005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.003%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1