Fontos dokumentumok
567440
Millipore
Sodium chloride
ACS Reagent Grade.
Szinonimák:
NaCl, Halite
About This Item
Lineáris képlet:
NaCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.005% Insoluble material
szín
white
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
ACS Reagent Grade.
ACS Reagent Grade. Has an optimal pH of 5.0-9.0
Alkalmazás
  • Enhanced versus standard hydration in acute ischaemic stroke: REVIVE - a randomized clinical trial.: This clinical trial investigates the efficacy of sodium chloride in enhanced hydration protocols for patients with acute ischemic stroke, aiming to improve clinical outcomes. (Lin et al., 2024).
  • A Coalescing Filter for Liquid-Liquid Separation and Multistage Extraction in Continuous-Flow Chemistry.: Sodium chloride is utilized in developing a coalescing filter for efficient liquid-liquid separation and extraction processes in continuous-flow chemistry. (Daglish et al., 2024).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 3 years at 20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1