1.28201
Sodium acetate anhydrous
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, USP, FCC, E 262
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium acetate, Acetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
ChP
USP
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
1112 °F
molekulatömeg
82.03 g/mol
szennyeződések
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
4.76
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point >250 °C
sűrűség
1.52 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Kiszerelés
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1