Fontos dokumentumok
SML0332
Edelfosine
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1-Octadecyl-2-methylglycero-3-phosphorylcholine, 4-Hydroxy-7-methoxy-N,N,N-trimethyl-3,5,9-Trioxa-4-phosphaheptacosan-1-aminium 4-oxide, ALP, ET 18-OCH3, ET-18-OMe, NSC 324368, NSC 343649, Racemic 1-O-octadecyl-2-O-methylglycero-3-phosphocholine, Ro 14-5243
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C27H58NO6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-32-25-27(31-5)26-34-35(29,30)33-24-22-28(2,3)4/h27H,6-26H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHFRGQHAERHWKZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology