567860
SRT1720
SRT1720, CAS 925434-55-5, is a cell-permeable inhibitor of the mitochondrial SIRT3. Inhibition is AceCS2-competitive (Ki = 0.56 µM; Km = 2.44 µM), but NAD+-uncompetitive (Ki = 0.34 µM; Km = 280 µM).
Szinonimák:
SRT1720, HAT Inhibitor XI, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, Sirtuin-3 Inhibitor, SRT1720, SIRT3 Inhibitor II, HAT Inhibitor XI, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, SIRT3 Inhibitor II, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, Sirtuin-3 Inhibitor, SRT1720
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=NC(C=CC=C2)=C2N=C1)NC3=CC=CC=C3C4=CN5C(SC=C5CN6CCNCC6)=N4
InChI
1S/C25H23N7OS/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IASPBORHOMBZMY-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
WGK
WGK 3