Fontos dokumentumok
5.30748
Sigma-Aldrich
SRT1720 HCl
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO
Szinonimák:
InSolution SRT1720, HCl, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, 4HCl;, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, SRT1720, HCl InSolution, HAT Inhibitor XI, SIRT3 Inhibitor II, Sirtuin-3 In
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H23N7OS · xHCl
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[s]1c2[n](c(c1)CN6CCNCC6)cc(n2)c3c(cccc3)NC(=O)c4nc5c(nc4)cccc5.Cl
InChI
1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTGRRMPPXCRRIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An enhanced aqueous soluble version of SRT1720 (Cat. No. 567860).
An enhanced aqueous soluble version of SRT1720 (Cat. No. 567860).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
SIRT3
Reversible: yes
Secondary Target
p300 HAT
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
A 25 mM (10 mg/650 µl) sterile-filtered solution of SRT1720, HCl (Cat. No. 567860) in DMSO.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Baur, J.A., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Discov.11, 443.
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751.
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340.
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514.
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347.
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C