Fontos dokumentumok
5.38763
Sigma-Aldrich
CD38 Inhibitor
≥98% (HPLC), solid, CD38 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
CD38 Inhibitor, Compound 78c, CD38i_78c, 78c, Cluster of Differentiation 38 Inhibitor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H27N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
413.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
CD38 Inhibitor,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light brown to brown
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1cncc1c2cc3c(cc2)N(C(=O)C=C3N[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCCOC)C
InChI
1S/C22H27N3O3S/c1-25-20-8-3-15(21-13-23-14-29-21)11-18(20)19(12-22(25)26)24-16-4-6-17(7-5-16)28-10-9-27-2/h3,8,11-14,16-17,24H,4-7,9-10H2,1-2H3/t16-,17-
Általános leírás
A cell-permeable, orally bioavailable, non-toxic thiazolyl-quinolinone derived compound that acts as a potent, selective and reversible inhibitor of CD38 (IC50 = 7.3 & 1.9 nM for human & mouse CD38, respectively; Ki = 0.3 nM for human wt-CD38). Shown to bind to the catalytic active site. Displays attractive PK properties in mice (p.o. 30 mg/kg: t1/2 = 3.5 h, Cmax = 10.8 µg/ml; i.v. 2 mg/kg: t1/2 = 5.3 h, Cmax = 2.98 µg/ml, Cl = 21 ml/min/kg, Vdss = 1.3 L/kg). Rapidly elevates NAD levels by several folds in both liver and gastrocnemius tissue in a diet induced obese mouse (30 mg/kg, p.o.).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
CD38
Reversible: yes
Target IC50: 7.3 & 1.9 nM for human & mouse CD38, respectively
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Haffner, C.D., et al. 2015. J. Med. Chem.58, 3548.
Tarrago, M.G., et al. 2018 Cell. Metab.27, 1081.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3