Fontos dokumentumok
566324
Sigma-Aldrich
SIRT2 Inhibitor, AGK2
The SIRT2 Inhibitor, AGK2, also referenced under CAS 304896-28-4, controls the biological activity of SIRT2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
SIRT2 Inhibitor, AGK2, 2-Cyano-3-(5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furanyl)-N-5-quinolinyl-2-propenamide, Sirtuin 2 Inhibitor, SIRT2 Inhibitor I, SIRT1 Inhibitor IV
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H13Cl2N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
434.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 2.5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)Cl)c2[o]c(cc2)\C=C(\C(=O)Nc3c4c(nccc4)ccc3)/C#N
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Általános leírás
A cell-permeable quinoline compound that targets the nicotinamide-binding site and acts as a reversible sirtuin 2- (SIRT2) selective inhibitor (IC50 = 3.5 µM) with little activity against SIRT1/3 (IC50 >50 µM). Prevents cellular α-tubulin deacetylation in HeLa cells in a dose-dependent manner and with little cytotoxic effect. Shown to rescue α-Synuclein-mediated toxicity both in primary rat embryo midbrain cultures in vitro and in a Drosophila PD model in vivo. The inactive isomer AGK7 (Cat. No. 566326) can be used as a negative control.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
Slight warming may be required for complete solubilization.
Egyéb megjegyzések
Outerio, T.F., et al. 2007. Science317, 516.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Juan Carlos Gómora-García et al.
Cells, 12(3) (2023-02-12)
Mitochondrial activity and quality control are essential for neuronal homeostasis as neurons rely on glucose oxidative metabolism. The ketone body, D-β-hydroxybutyrate (D-BHB), is metabolized to acetyl-CoA in brain mitochondria and used as an energy fuel alternative to glucose. We have