Fontos dokumentumok
D184
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate
≥97% (NMR), crystalline, nitrix oxide donor
Szinonimák:
1,1-Diethyl-2-hydroxy-2-nitroso-hydrazine sodium, 2-(N,N-Diethylamino)-diazenolate 2-oxide sodium salt hydrate, DEA NONOate sodium salt hydrate, Diethylamine/nitric oxide complex sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate, ≥97% (NMR)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (NMR)
form
crystalline
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white
mp
45 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
methanol: >25 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].CCN(CC)N([O-])N=O
InChI
1S/C4H10N3O2.Na.H2O/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;;/h3-4H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVCZSYKIXSAMOT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.