539137
Protease Inhibitor Cocktail V
EDTA-Free, lyophilized, A cocktail of four protease inhibitors for the inhibition of serine, cysteine, but not metalloproteases.
Szinonimák:
EDTA free Protease inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Protease Inhibitor Cocktail Set V, EDTA-Free, A cocktail of four protease inhibitors for the inhibition of serine, cysteine, but not metalloproteases.
Minőségi szint
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine and cysteine proteases, but not metalloproteases
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3