539132
Protease Inhibitor Cocktail II
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Protease Inhibitor Cocktail Set II, The Protease Inhibitor Cocktail Set II controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Minőségi szint
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
1 set (1 vial of protease inhibitor cocktail plus 1 vial of 1.0 ml DMSO)
5 sets (5 vials of protease inhibitor cocktail plus 5 vials of 1.0 ml DMSO)
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aspartic, cysteine, serine, and metalloproteases as well as aminopeptidases
Figyelmeztetés
Feloldás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C