Fontos dokumentumok
I3786
Protease Inhibitor Cocktail
Animal-Free, DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extract, DMSO solution
Szinonimák:
Protease inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free, for use with mammalian cell and tissue extract, DMSO solution
Minőségi szint
form
DMSO solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Komponensek
Aprotinin
Bestatin
E-64
Leupeptin
Pepstatin A
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.