539128
Protease Inhibitor Kit
solid, for the inhibition of serine, cysteine, trypsin-like, aspartic and chymotrypsin proteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protease Inhibitor Set, The Protease Inhibitor Set controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Murao, S., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 349.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Peptide Res.40, 233.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Brass, L.F., and Shaltil, S.J. 1988. J. Biol. Chem.263, 5210.
Barrett, A.J., et al. 1982. Biochem. J.201, 189.
Hanada, K. 1978. Agric. Biol. Chem.42, 523.
Umezawa, H., 1976. Methods Enzymol.45, 678.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Shaw, E. 1967. Methods Enzymol.11, 677.
Shaw, E., et al. 1965. Biochemistry4, 2219.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials