535140
Protease Inhibitor Cocktail III
Animal-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine proteases and aminopeptidases
Szinonimák:
Animal free Protease inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, is a cocktail of six protease inhibitors with broad specificity for the inhibition of aspartic, cysteine & serine proteases & aminopeptidases.
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C