MSSAFE
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
MS-SAFE, powder, Protease inhibitors: serine, cysteine and aspartic proteases and metalloproteases. Phosphatase inhibitors: tyrosine, serine/threonine, acid and alkaline phosphatases.
Szinonimák:
Mass Spectrometry Safe Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
About This Item
Javasolt termékek
product name
MS-SAFE Protease and Phosphatase Inhibitor,
leírás
for use with mammalian cell and tissue extract, lyophilized powder
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
- Serine, cysteine and aspartic proteases, and metalloproteases
- Tyrosine, serine/threonine, acid and alkaline phosphatases
Egyediség
Phosphatase inhibitors: tyrosine, serine/threonine, acid and alkaline phosphatases
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Compatible with downstream sample processing such as His-tagged protein purification and phosphopeptide enrichment
Allows accurate measurement of protein activity and identification of phosphorylation sites.
Komponensek
- Bestatin hydrochloride
- Leupeptin
- Phosphoramidon disodium salt
- Pepstatin A
- Elastatinal
- Aprotinin
- Nafamostat mesylate
- Antipain
- Okadaic acid
- Sodium fluoride
- Sodium orthovanadate
- Bromotetramisole oxalate
- β-lactose
- DL-leucine
Mennyiség
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.