539138
Protease Inhibitor Cocktail VII
liquid, for the inhibition of serine proteases, cysteine proteases, aspartic proteases and thermolysin-like proteases and aminopeptidases. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
Szinonimák:
Protease inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Protease Inhibitor Cocktail Set VII, Protease Inhibitor Cocktail Set VII contains five protease inhibitors with broad specificity. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
This product is provided as a single vial or as a set of 5 vials. Each vial contains 1 ml of protease inhibitor cocktail solubilized in DMSO with the following components:
Egyediség
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C