Fontos dokumentumok
20-201
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail I
solid, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
Protease Inhibitor Mix
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Forma:
solid
Terméknév
Protease Inhibitor Cocktail I, The Protease Inhibitor Cocktail I controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
kiszállítva
dry ice
Alkalmazás
Use generally to inhibit serine, cysteine, aspartic, and metalloproteases
Fizikai forma
2mM AEBSF, 1mM EDTA, 130μM Bestatin, E-64 14μM , 1μM Leupeptin, 0.3μM Aprotinin when reconstituted in 100ml of buffer; supplied as lyophilized powder
Tárolás és stabilitás
5 years at -20°C
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.