539131
Protease Inhibitor Cocktail I
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases
Szinonimák:
Protease Inhibitor Mix, Protease inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Protease Inhibitor Cocktail Set I, A cocktail of five protease inhibitors that will inhibit a broad range of proteases and esterases. Supplied with a data sheet.
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- cold radioimmunoprecipitation assay (RIPA) buffer to prepare cell lysates for western blotting
- RIPA lysis buffer to extract total protein from rat liver tissues and AML12 cells
- sucrose solution to homogenize mice cortices for myelin isolation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Protease Inhibitor Cocktails offer protection of target protein against degradation in crude extracts
- Ready for reconstitution
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3