E1286
Eeyarestatin I
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(4-Chlorophenyl)-4-[[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]hydroxyamino]-5,5-dimethyl-2-oxo-1-imidazolidineacetic acid 2-[3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H25Cl2N7O7/c1-27(2)24(35(40)25(38)31-19-9-5-17(28)6-10-19)34(20-11-7-18(29)8-12-20)26(39)33(27)16-22(37)32-30-15-3-4-21-13-14-23(43-21)36(41)42/h3-15,24,40H,16H2,1-2H3,(H,31,38)(H,32,37)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTUXTPWYZXWOIB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3